Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 206.98 EUR
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Teplota varu: 135 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102068
Číslo CAS: 657-36-3
OSN: 1993
ADR: 3,III