Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 697.55 EUR
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Teplota varu: 74…75 °C/33mmHg
Hustota: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02183561
Číslo CAS: 768-31-0