Tlačiť
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4950-1G PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA 1205.78 EUR
APOSPC4950-1G APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Vzorec: C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202621
Číslo CAS: 251310-32-4