Tlačiť
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4942-1G PC4942-500MG
APOSPC4942-1GEA 911.28 EUR
APOSPC4942-1G APOSPC4942-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide
Vzorec: C₁₆H₁₂ClF₃N₄O
Mw: 368.75 g/mol
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664547
Číslo CAS: 339099-27-3