Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4941-1G PC4941-500MG PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA 462.25 EUR
APOSPC4941-1G APOSPC4941-500MG APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
Mw: 354.72 g/mol
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664543
Číslo CAS: 339099-14-8