Tlačiť
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 103.09 EUR
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 58…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143320
Číslo CAS: 128495-46-5