Tlačiť
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 31.52 EUR
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Mw: 316.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408817
Číslo CAS: 54507-44-7