Tlačiť
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 39.74 EUR
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C7H4FIO
Mw: 250.0100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782055
Číslo CAS: 1003709-57-6