Tlačiť
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 34.85 EUR
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14 g/mol
Teplota tavenia: 72…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09055140
Číslo CAS: 699-92-3