Tlačiť
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49351-1G PC49351-5G
APOSPC49351-1GEA 27.88 EUR
APOSPC49351-1G APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₄FNO₃S
Teplota tavenia: 178…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861147
Číslo CAS: 143062-84-4