Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 608.9 EUR
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Teplota tavenia: 174…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172258
Číslo CAS: 303150-23-4