Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 527.14 EUR
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025414
Číslo CAS: 916421-00-6
OSN: 3265
ADR: 8 II