Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 463.85 EUR
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Teplota tavenia: 32…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025413
Číslo CAS: 916420-98-9