Tlačiť
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49334-10G PC49334-25G PC49334-5G
APOSPC49334-10GEA 163.26 EUR
APOSPC49334-10G APOSPC49334-25G APOSPC49334-5G
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
(2-Fluorobenzyl)hydrazine
Vzorec: C₇H₉FN₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07785903
Číslo CAS: 51859-98-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III