Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 374.25 EUR
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115961
Číslo CAS: 478484-53-6
OSN: 3265
ADR: 8,II