Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 71.3 EUR
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660249
Číslo CAS: 886500-93-2
OSN: 3265
ADR: 8 II