Tlačiť
5-Fluoro-o-toluidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 44.86 EUR
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluoro-o-toluidine 97%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 98…100 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 1.13
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007764
Číslo CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III