Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 132.59 EUR
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Mw: 262.61
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660226
Číslo CAS: 886499-99-6
OSN: 3265
ADR: 8 II