Tlačiť
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 130.98 EUR
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂IO
Mw: 268.0000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835190
Číslo CAS: 885590-99-8