Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 332.47 EUR
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Mw: 188.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116032
Číslo CAS: 878001-20-8