Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 185.46 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832255
Číslo CAS: 97608-50-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III