Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 24.95 EUR
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09030643
Číslo CAS: 112279-72-8