Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 122.97 EUR
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.02
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037472
Číslo CAS: 861928-27-0