Tlačiť
Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-fluoro-2-methylpropanoate
PC49233-25G PC49233-5G PC49233-1G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G APOSPC49233-1G
Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁FO₂
Mw: 134.15 g/mol
Teplota varu: 122…126 °C
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062432
Číslo CAS: 55816-69-8
OSN: 1992
ADR: 3+6.1 III