Tlačiť
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49198-1G PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA 183.06 EUR
APOSPC49198-1G APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
Mw: 156.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18791599
Číslo CAS: 945004-44-4