Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA 24.91 EUR
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Mw: 157.0993 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038714
Číslo CAS: 2105-96-6