[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-2-thiol
PC4917-1G
PC4917-500MG
APOSPC4917-1GEA
761.33
EUR
APOSPC4917-1G
APOSPC4917-500MG
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol 97%
[1-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)-2-sulphanyl-1H-imidazol-5-yl]methanol
Vzorec:
C₁₂H₁₂ClF₃N₄OS Teplota tavenia: 219…221 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00215163 Číslo CAS: 338794-80-2 |