Tlačiť
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 24.95 EUR
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Vzorec: C3H5BF3K
Teplota tavenia: 274…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052654
Číslo CAS: 395083-14-4
OSN: 3261
ADR: 8,II