Tlačiť
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 24.91 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095061
Číslo CAS: 374633-36-0