Tlačiť
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 54.88 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C7H3ClF2O2
Mw: 192.5473 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658163
Číslo CAS: 130025-33-1