Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 348.49 EUR
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660317
Číslo CAS: 886503-52-2