Tlačiť
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49155-10G PC49155-25G
APOSPC49155-10GEA 101.48 EUR
APOSPC49155-10G APOSPC49155-25G
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 98%
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03703499
Číslo CAS: 252976-51-5
OSN: 3261
ADR: 8,II