Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Difluorobenzal fluoride
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 133.79 EUR
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Vzorec: C₇H₄F₄
Mw: 164.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026289
Číslo CAS: 195886-79-4