Tlačiť
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49148-1G PC49148-250MG PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA 608.05 EUR
APOSPC49148-1G APOSPC49148-250MG APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Mw: 143.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18384830
Číslo CAS: 368-99-0