Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 2118.97 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Mw: 165.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199287
Číslo CAS: 1374659-38-7
OSN: 1993
ADR: 3 III