Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 66.49 EUR
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.006 g/mol
Teplota tavenia: 35…40 °C
Teplota vzplanutia: 89.4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11977429
Číslo CAS: 845827-13-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III