Tlačiť
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 417.38 EUR
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₂N
Mw: 129.11 g/mol
Hustota: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 41.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226632
Číslo CAS: 114468-01-8
OSN: 1993
ADR: 3 III