Tlačiť
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 302.02 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.01 g/mol
Hustota: 1.6573 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14525493
Číslo CAS: 1204295-87-3