Tlačiť
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 261.17 EUR
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Vzorec: C₈H₈ClF₃N₄O
Mw: 268.63 g/mol
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141298
Číslo CAS: 446276-13-7