Tlačiť
1-Bromo-5-fluoropentane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 149.81 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Vzorec: C₅H₁₀BrF
Mw: 169.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01709395
Číslo CAS: 407-97-6
OSN: 1993
ADR: 3 III