Tlačiť
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 608.9 EUR
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Vzorec: C₁₆H₉ClF₃N
Mw: 307.71 g/mol
Teplota tavenia: 102…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793215
Číslo CAS: 339013-58-0