Tlačiť
p-Tolylsulphur pentafluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methylphenylsulphur Pentafluoride
PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 323.71 EUR
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₇H₇F₅S
Teplota varu: 80…81 °C/54mmHg
Hustota: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16817600
Číslo CAS: 203126-21-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III