Tlačiť
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 51.67 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.1100 g/mol
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09038469
Číslo CAS: 103438-84-2