Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 119.37 EUR
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.14 g/mol
Teplota tavenia: 45…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077536
Číslo CAS: 450-91-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III