Tlačiť
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 31.57 EUR
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C8H5F3N2
Mw: 186.1339 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09955455
Číslo CAS: 49674-28-4