Tlačiť
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 608.05 EUR
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
Mw: 367.35 g/mol
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665285
Číslo CAS: 159885-61-7