Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 102.94 EUR
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.5700 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08282771
Číslo CAS: 445-14-7