Tlačiť
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 146.01 EUR
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
Teplota varu: 60 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 22…24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08448258
Číslo CAS: 1701-25-3