Tlačiť
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 1252.95 EUR
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Mw: 163.56 g/mol
Teplota varu: 156…164 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16140199
Číslo CAS: 71701-99-0