Tlačiť
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 1202.48 EUR
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Mw: 163.56 g/mol
Hustota: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80.56 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16140197
Číslo CAS: 865663-96-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III